Methylcyclohexan, Supelco®
Leverandør: Merck
Gå til:
Om denne vare
- CAS nummer:108-87-2
- Formel:C₆H₁₁CH₃
- MDL nummer:MFCD00001497
- Molecular Weight:98.19 g/mol
- Merck Index:13,06074
- Kogende Pt:101 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–126 °C
- Tæthed:0,7693 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–4 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- FN:2296
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:203-624-3
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- CAS nummer:108-87-2
- Formel:C₆H₁₁CH₃
- MDL nummer:MFCD00001497
- Molecular Weight:98.19 g/mol
- Merck Index:13,06074
- Kogende Pt:101 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–126 °C
- Tæthed:0,7693 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–4 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- FN:2296
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:203-624-3
Certifikater
Søg efter partinummerProduct Family Options