Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexan
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Cyclohexan
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
Cyclohexan
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL nummer:MFCD00003814
  • Molecular Weight:84.16 g/mol
  • Merck Index:13,02752
  • Kogende Pt:81 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:7 °C
  • Tæthed:0,7785 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–18 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-806-2
  • FN:1145
  • ADR:3,II
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource