ContactUsLinkComponent
Pesticid referencestandard, Tributyltinchlorid 100 µg/ml i dichlormethan
Pesticid referencestandard, Tributyltinchlorid 100 µg/ml i dichlormethan
Katalog # CAMBULM-8061-1.2
Leverandør:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS nummer:  
Pesticid referencestandard, Tributyltinchlorid 100 µg/ml i dichlormethan
Katalog # CAMBULM-8061-1.2
Leverandør:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS nummer:  
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1,2 mL
  • CAS-nr:
    1461-22-9
  • Beskrivelse:
    Tributyltinchlorid 100 µg/ml i dichlormethan
  • Formel:
    C₁₂H₂₇ClSn
  • Beskrivelse:
    Tributyltin chloride