ContactUsLinkComponent
Organisk referensestandard, 1,8-Dimethylnaphthalen 50 µg/ml i toluen
Organisk referensestandard, 1,8-Dimethylnaphthalen 50 µg/ml i toluen
  CAMBULM-6181-1.2
 :  
Organisk referensestandard, 1,8-Dimethylnaphthalen 50 µg/ml i toluen
  CAMBULM-6181-1.2
 :  
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1,2 mL
  • CAS-nr:
    569-41-5
  • Beskrivelse:
    1,8-Dimethylnaphthalen 50 µg/ml i toluen
  • Formel:
    C₁₂H₁₂
  • Beskrivelse:
    1,8-Dimethylnaphthalene