Orders LinkContactUsLinkComponent
Bis(2-ethylhexyl) adipate ≥99%
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Bis(2-ethylhexyl) adipate ≥99%
Certifikater
Bis(2-ethylhexyl) adipate ≥99%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 103-23-1 Molecular Formula: C22H42O4 Formula Weight: 370.58 Flash Point: 196°(384°F) Refractive Index: 1.4470 Melting Point: -67° Boiling Point: 166-168°/1mm Beilstein Reference: 1803774 MDL No.: MFCD00009496
Synonymer:  Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
  • CAS nummer:103-23-1
  • Formel:C₂₂H₄₂O₄
  • MDL nummer:MFCD00009496
  • Molecular Weight:370.57 g/mol
  • Kogende Pt:166…168 °C (1 mmHg)
  • Smeltende Pt:–67 °C
  • Tæthed:0,990
  • Flash Pt:196 °C (384 °F)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-090-1
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 441,00 kr
    441,00 kr
    1 * 25 g
       441,00 kr
  • 100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 1.160,00 kr
    1.160,00 kr
    1 * 100 g
       1.160,00 kr