Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexan 99.8% for HPLC
Irriterende
Sundhed
Miljø
Brandfarlig
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan 99.8% for HPLC
Certifikater
Cyclohexan 99.8% for HPLC
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL nummer:MFCD00003814
  • Molecular Weight:84.16 g/mol
  • Merck Index:13,02752
  • Kogende Pt:81 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:6,5 °C
  • Tæthed:0,77 g/cm³
  • Flash Pt:–18 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-806-2
  • FN:1145
  • ADR:3,II
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.01 %
  • GC:
    ≥99.8 %
  • UV:
    at 200 nm A: ≤0.3
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0002 %
  • Acidity (CH3COOH):
    ≤0.0002 meq/g
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 1.040,00 kr
    1.040,00 kr
    1 * 1 L
       1.040,00 kr
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 2.150,00 kr
    2.150,00 kr
    1 * 2,5 L
       2.150,00 kr