Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclobutanol 99+%
Cyclobutanol 99+%
Brandfarlig
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Cyclobutanol 99+%
Certifikater
Cyclobutanol 99+%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:2919-23-5
  • Formel:C₄H₈O
  • MDL nummer:MFCD00001318
  • Molecular Weight:72.11 g/mol
  • Kogende Pt:123…124 °C (733 mmHg)
  • Tæthed:0,921 g/cm³
  • Flash Pt:21 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:220-858-1
  • FN:1987
  • ADR:3,II
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥99.0 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    250 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 233,00 kr
    233,00 kr
    1 * 250 mg
       233,00 kr
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 660,00 kr
    660,00 kr
    1 * 1 g
       660,00 kr
  • Glass bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 2.210,00 kr
    2.210,00 kr
    1 * 5 g
       2.210,00 kr