Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexanon, Supelco®
Cyclohexanon, Supelco®
Glass bottle, 100 mL
Katalog # 29135-100ML
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Merck
Cyclohexanon, Supelco®
Katalog # 29135-100ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  108-94-1
Cyclohexanon, Supelco®
Cyclohexanon, Supelco®
Glass bottle, 100 mL
CAS nummer:  108-94-1
Price
625,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Pimelic Ketone
  • CAS nummer:108-94-1
  • Formel:C₆H₁₀(=O)
  • MDL nummer:MFCD00001625
  • Molecular Weight:98.14 g/mol
  • Merck Index:13,02755
  • Kogende Pt:155,6 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–31 °C
  • Tæthed:0,9478 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:43 °C
  • FN:1915
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-631-1
  • NÅ:01-2119453616-35
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL