Cyclohexanon, Supelco®
Glass bottle, 1 mL
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Pimelic Ketone
- CAS nummer:108-94-1
- Formel:C₆H₁₀(=O)
- MDL nummer:MFCD00001625
- Molecular Weight:98.14 g/mol
- Merck Index:13,02755
- Kogende Pt:155,6 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–31 °C
- Tæthed:0,9478 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:43 °C
- FN:1915
- ADR:3,III
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-631-1
- NÅ:01-2119453616-35
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:1 mL