Orders LinkContactUsLinkComponent
Chinolin ≥96%, TECHNICAL
Chinolin ≥96%, TECHNICAL
Glass bottle, 1 L
Katalog # 27341.294
Sundhed
Irriterende
Miljø
Leverandør:   VWR Chemicals
Chinolin ≥96%, TECHNICAL
Katalog # 27341.294
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  91-22-5
Chinolin ≥96%, TECHNICAL
Chinolin ≥96%, TECHNICAL
Glass bottle, 1 L
CAS nummer:  91-22-5
Price
1.490,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • CAS nummer:91-22-5
  • Formel:C₉H₇N
  • MDL nummer:MFCD00006736
  • Molecular Weight:129.16 g/mol
  • Merck Index:13,08160
  • Kogende Pt:238 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–15 °C
  • Tæthed:1,095 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:107 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:202-051-6
  • FN:2656
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 96 %
  • IR Spectrum:
    Passes test
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L