Chinolin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Om denne vare
- CAS nummer:91-22-5
- Formel:C₉H₇N
- MDL nummer:MFCD00006736
- Molecular Weight:129.16 g/mol
- Merck Index:13,08160
- Kogende Pt:237 °C (760 mmHg)
- Smeltende Pt:–15 °C
- Tæthed:1,095 g/cm³
- Flash Pt:101 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:202-051-6
- FN:2656
- ADR:6.1,III
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- CAS nummer:91-22-5
- Formel:C₉H₇N
- MDL nummer:MFCD00006736
- Molecular Weight:129.16 g/mol
- Merck Index:13,08160
- Kogende Pt:237 °C (760 mmHg)
- Smeltende Pt:–15 °C
- Tæthed:1,095 g/cm³
- Flash Pt:101 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:202-051-6
- FN:2656
- ADR:6.1,III
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
- Appearance:Clear colorless to dark brown Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice