Orders LinkContactUsLinkComponent
8-Quinolinol ACS
Ætsende
Giftig
Sundhed
Miljø
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
8-Quinolinol ACS
Certifikater
8-Quinolinol ACS
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  8-Hydroxyquinoline
  • CAS nummer:148-24-3
  • Formel:C₉H₇NO
  • MDL nummer:MFCD00006807
  • Molecular Weight:145.16 g/mol
  • Merck Index:13,04869
  • Kogende Pt:267 °C (752 mmHg)
  • Smeltende Pt:72…74 °C
  • Tæthed:1,03 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:205-711-1
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to light yellow to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    72.5 to 74.0 °C
  • Residue after ignition:
    ≤0.05 %
  • Suitability:
    (for Mg determination) Passes test
  • Sulfate (SO4):
    ≤0.02 %
  • Insoluble matter:
    ≤0.05 % (in alcohol)
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 355,00 kr
    355,00 kr
    1 * 25 g
       355,00 kr
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 535,00 kr
    535,00 kr
    1 * 100 g
       535,00 kr
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1.880,00 kr
    1.880,00 kr
    1 * 500 g
       1.880,00 kr
  • Glass bottle
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 3.560,00 kr
    3.560,00 kr
    1 * 1 kg
       3.560,00 kr
  • Plastic bottle
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 7.150,00 kr
    7.150,00 kr
    1 * 2,5 kg
       7.150,00 kr