Orders LinkContactUsLinkComponent
Mesitylen, Supelco®
Mesitylen, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Katalog # 63908-5ML
Brandfarlig
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Merck
Mesitylen, Supelco®
Katalog # 63908-5ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  108-67-8
Mesitylen, Supelco®
Mesitylen, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
CAS nummer:  108-67-8
Price
1.960,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  1,3,5-Trimethylbenzen
  • CAS nummer:108-67-8
  • Formel:C₉H₁₂
  • MDL nummer:MFCD00008538
  • Molecular Weight:120.19 g/mol
  • Merck Index:13,05934
  • Kogende Pt:165 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–45 °C
  • Tæthed:0,8637 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:48 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:2325
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:203-604-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    5 mL
Specifikationer