Orders LinkContactUsLinkComponent
Mesitylen 97%, pure
Mesitylen 97%, pure
Irriterende
Miljø
Brandfarlig
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Mesitylen 97%, pure
Certifikater
Mesitylen 97%, pure
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  1,3,5-Trimethylbenzen
  • CAS nummer:108-67-8
  • Formel:C₉H₁₂
  • MDL nummer:MFCD00008538
  • Molecular Weight:120.19 g/mol
  • Merck Index:13,05934
  • Kogende Pt:163…166 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:–45 °C
  • Tæthed:0,8675 g/cm³
  • Flash Pt:44 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-604-4
  • FN:2325
  • ADR:3,III
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥96.0 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    250 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 250 mL
       415,00 kr
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 1.020,00 kr
    1.020,00 kr
    1 * 1 L
       1.020,00 kr
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 1.680,00 kr
    1.680,00 kr
    1 * 2,5 L
       1.680,00 kr