Orders LinkContactUsLinkComponent
Watchmaker forceps
Leverandør:   MURRAY S
Watchmaker forceps
Leverandør:  MURRAY S
Certifikater
Watchmaker forceps
Watchmaker forceps
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel. Ideal for small-scale dissection applications or precise part placement.
  • Very fine points
  • Smooth flat handle
  • Available straight or curved
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Watchmaker No. 7, curved
    115 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr113.00
    kr113.00
    1 * 1 Items
       kr113.00
  • Watchmaker No. 4, straight
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr113.00
    kr113.00
    1 * 1 Items
       kr113.00
  • Watchmaker No. 3, straight
    115 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr113.00
    kr113.00
    1 * 1 Items
       kr113.00
  • Watchmaker No. 5, straight
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr113.00
    kr113.00
    1 * 1 Items
       kr113.00