Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtube racks
Leverandør:   RATIOLAB
Microtube racks
Leverandør:  RATIOLAB
Certifikater
Microtube racks
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Racks, made of PP, translucent, for micro tubes, feature a highly practical system for processing small volumes and a stable robust system having a dust tight lid and also available as empty racks or equipped with coded or non-coded.
  • Side edges labeled with a barcode
  • Stackable to use with stacker instruments
  • Sloping edge helps the positioning of the refill unit
  • Temperature resistant to −80 °C
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Ant. huller
    Til rør
    Form
    Tilgængelighed
    Price
  • RATI8200024
    Mikrorørstativ, fyldt, kodet
    Mikrorørstativ, fyldt, kodet
    gennemsigtig
    96
    0,65 ml
    Round bottom
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4.800 Items
    1 * 4.800 Items - 4.750,00 kr
    4.750,00 kr
    1 * 4.800 Items
       4.750,00 kr
  • RATI8200023
    Mikrorørstativ, fyldt, ikke-kodet
    Mikrorørstativ, fyldt, ikke-kodet
    gennemsigtig
    96
    0,65 ml
    Round bottom
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4.800 Items
    1 * 4.800 Items - 4.280,00 kr
    4.280,00 kr
    1 * 4.800 Items
       4.280,00 kr
  • RATI8200004
    Mikrorørstativ, fyldt, kodet
    Mikrorørstativ, fyldt, kodet
    gennemsigtig
    96
    1,2 ml
    Round bottom
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4.800 Items
    1 * 4.800 Items - 4.610,00 kr
    4.610,00 kr
    1 * 4.800 Items
       4.610,00 kr
  • RATI8200003
    Mikrorørstativ, fyldt, ikke-kodet
    Mikrorørstativ, fyldt, ikke-kodet
    gennemsigtig
    96
    1,2 ml
    Round bottom
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4.800 Items
    1 * 4.800 Items - 4.280,00 kr
    4.280,00 kr
    1 * 4.800 Items
       4.280,00 kr
  • RATI8200007
    Mikrorørstativer, tomme
    Mikrorørstativer, tomme
    gennemsigtig
    96
    1,2 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.980,00 kr
    1.980,00 kr
    1 * 50 Items
       1.980,00 kr