Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps for screw thread tubes
Screw caps for screw thread tubes
Leverandør:   Lenz Laborglas
Screw caps for screw thread tubes
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Screw caps for screw thread tubes
Screw caps for screw thread tubes
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PBT,red, with PTFE coated silicone sealing (VMQ).
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to 180 °C
  • Autoclavable, sterilisable with hot air
Product Family Options
Produktinformation
  • Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • GL 14
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 26,60 kr
    26,60 kr
    1 * 1 Items
       26,60 kr
  • GL 18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 32,00 kr
    32,00 kr
    1 * 1 Items
       32,00 kr
  • GL 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 404,00 kr
    404,00 kr
    1 * 10 Items
       404,00 kr
  • GL 32
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 602,00 kr
    602,00 kr
    1 * 10 Items
       602,00 kr
  • GL 45
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 905,00 kr
    905,00 kr
    1 * 10 Items
       905,00 kr