Funnels with short stem
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Om denne vare
Stainless steel ¹⁸/₁₀.
- Good chemical resistance, extremely high thermal resistance
- Conical air tube
- Autoclavable
Smooth internal walls. Robust and strong. Multipurpose funnel for a wide variety of uses. Suspension eye (exeption 80 mm Ø) for easy storage.
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀.
- Good chemical resistance, extremely high thermal resistance
- Conical air tube
- Autoclavable
Smooth internal walls. Robust and strong. Multipurpose funnel for a wide variety of uses. Suspension eye (exeption 80 mm Ø) for easy storage.
Product Family Options
Produktinformation
- LængdeStilklængdeStilk udv. ØTragt udv. ØTilgængelighedPrice
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Metalfilter til tragt, kobber/plast, Ø 105 mmMetalfilter til tragt, kobber/plast, Ø 105 mmBOCH8853Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 135,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Metalfilter til tragt, kobber/plast, Ø 50 mmMetalfilter til tragt, kobber/plast, Ø 50 mmBOCH8851Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 66,40 kr