Orders LinkContactUsLinkComponent
PCR racks
PCR racks
Leverandør:   RATIOLAB
PCR racks
Leverandør:  RATIOLAB
Certifikater
PCR racks
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Racks made of PP and are characterised by their very thin but uniform walls.
  • 8×12 positions, micro test plate format
  • Autoclavable
  • Available in different colors for the convenient identification of different types of samples
  • Transparent lids available in two different heights (Lids must be ordered seperately)
Work and storage rack for 0,2 ml and 0,5 ml PCR tubes, PCR strips, and PCR segments.
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • RATI6114100
    96-brønds PCR-stativ
    96-brønds PCR-stativ
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 171,00 kr
    171,00 kr
    1 * 10 Items
       171,00 kr
  • RATI6114102
    96-brønds PCR-stativ
    96-brønds PCR-stativ
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 145,00 kr
    145,00 kr
    1 * 10 Items
       145,00 kr
  • RATI6114103
    96-brønds PCR-stativ
    96-brønds PCR-stativ
    grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 145,00 kr
    145,00 kr
    1 * 10 Items
       145,00 kr
  • RATI6114104
    96-brønds PCR-stativ
    96-brønds PCR-stativ
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 171,00 kr
    171,00 kr
    1 * 10 Items
       171,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg, transparent, højde 14 mm
    Låg, transparent, højde 14 mm
    RATI6114110
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 176,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg, transparent, højde 28 mm
    Låg, transparent, højde 28 mm
    RATI6114111
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 197,00 kr