ContactUsLinkComponent
Pesticid referencestandard, 2-Chlornaphthalen 10 µg/ml i acetonitril
  EHERL20425200AL
 :  
Pesticid referencestandard, 2-Chlornaphthalen 10 µg/ml i acetonitril
  EHERL20425200AL
 :  
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    10 mL
  • CAS-nr:
    91-58-7
  • Beskrivelse:
    2-Chlornaphthalen 10 µg/ml i acetonitril
  • Formel:
    C₁₀H₇Cl
  • Beskrivelse:
    2-Chloronaphthalene