Orders LinkContactUsLinkComponent
Acenaphthen-D10 (99% D)
Acenaphthen-D10 (99% D)
Miljø
Leverandør:   CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Acenaphthen-D10 (99% D)
Leverandør:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Certifikater
Acenaphthen-D10 (99% D)
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Acenaphthene-[²H₁₀]
  • CAS nummer:15067-26-2
  • Formel:C₁₂D₁₀
  • Molecular Weight:164.13 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g