Orders LinkContactUsLinkComponent
Metanil gul
Metanil gul
Ætsende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Metanil gul
Certifikater
Metanil gul
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
CAS No.: 587-98-4 Molecular Formula: C18H14N3NaO3S Formula Weight: 375.38 Odour: Odourless pH: ~10 Beilstein Reference: 3831568 Merck Reference: 14,5928 MDL No.: MFCD00007486
Synonymer:  Acid Yellow 36, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
  • CAS nummer:587-98-4
  • Formel:C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
  • MDL nummer:MFCD00007486
  • Molecular Weight:375.38 g/mol
  • Merck Index:14,5928
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:209-608-2
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 344,00 kr
    344,00 kr
    1 * 50 g
       344,00 kr
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 988,00 kr
    988,00 kr
    1 * 250 g
       988,00 kr
  • Glass bottle for solids
    20 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 kg
    1 * 20 kg