Orders LinkContactUsLinkComponent
Silikoneslanger, PharmaFocus®
Silikoneslanger, PharmaFocus®
Silikoneslanger, PharmaFocus®
Certifikater
Silikoneslanger, PharmaFocus®
Silikoneslanger, PharmaFocus®
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Tubing, silicone, platinum cured.
  • More cost-effective silicone tubing that delivers consistent quality and the highest level of assurance
  • Compliant with the requirements of USP, Class VI
  • FDA 21CFR 177-2600/ISO 10093-1/EP 3.1.9
The platinum-cured silicone elastomer used for the PharmaFocus tubing has been designed specifically to fit the needs of the pharmaceutical industry. This silicone undergoes a battery of biocompatibility tests appropriate for pharmaceutical applications, eliminating the costly extended implant studies typically performed on biomedical grade silicones.
Hardness (Shore durometer A): 50
Leveringsinformation: Packed double-bagged in boxes. Material certification and lot traceability documents are included in every box.
Product Family Options
Produktinformation
  • Rør int.Ø
    Vægtykkelse
    Rør udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 3,18 mm
    1,59 mm
    6,35 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 m
    1 * 15 m - 799,00 kr
    799,00 kr
    1 * 15 m
       799,00 kr
  • 4,75 mm
    1,59 mm
    7,92 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 m
    1 * 15 m - 884,00 kr
    884,00 kr
    1 * 15 m
       884,00 kr
  • 4,75 mm
    2,38 mm
    9,53 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 m
    1 * 15 m - 1.300,00 kr
    1.300,00 kr
    1 * 15 m
       1.300,00 kr
  • 6,35 mm
    2,38 mm
    11,10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 m
    1 * 15 m - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 15 m
       1.540,00 kr
  • 6,35 mm
    3,18 mm
    12,70 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 m
    1 * 15 m - 2.170,00 kr
    2.170,00 kr
    1 * 15 m
       2.170,00 kr
  • 7,92 mm
    2,38 mm
    12,70 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 m
    1 * 15 m - 1.840,00 kr
    1.840,00 kr
    1 * 15 m
       1.840,00 kr
  • 9,53 mm
    3,18 mm
    15,88 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 m
    1 * 15 m - 2.810,00 kr
    2.810,00 kr
    1 * 15 m
       2.810,00 kr
  • 12,70 mm
    3,18 mm
    19,05 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 m
    1 * 15 m - 3.420,00 kr
    3.420,00 kr
    1 * 15 m
       3.420,00 kr
  • 15,88 mm
    3,18 mm
    22,23 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 m
    1 * 15 m - 3.870,00 kr
    3.870,00 kr
    1 * 15 m
       3.870,00 kr
  • 19,05 mm
    3,18 mm
    25,40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 m
    1 * 15 m - 5.390,00 kr
    5.390,00 kr
    1 * 15 m
       5.390,00 kr
  • 25,40 mm
    6,35 mm
    34,93 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 m
    1 * 15 m - 10.360,00 kr
    10.360,00 kr
    1 * 15 m
       10.360,00 kr