Tapes, accession numbered
Tape med tilgangsnumre, kundetilpasset print, Papir, Sort på hvid, 13 mm×19 m
Katalog # TIMECNR-10
Leverandør: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Farve:Sort på hvid
- Beskrivelse:Tape med tilgangsnumre, kundetilpasset print
- Dimensioner:13 mm×19 m
- Materiale:Papir