Orders LinkContactUsLinkComponent
Cell counter vials
Cell counter vials
Leverandør:   RATIOLAB
Cell counter vials
Leverandør:  RATIOLAB
Certifikater
Cell counter vials
Cell counter vials
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Cell counter vials made of clear PS.
  • High-precision design for use with robotic analytical systems
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Materiale
    Farve
    Kasket inkluderet
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • RATI5515010
    Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
    Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
    25,00 ml
    PS
    klar
    Yes
    50 vials/tray, 20 trays
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - kr887.00
    kr887.00
    1 * 1.000 Items
       kr887.00
  • RATI5515040
    Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
    Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
    25,00 ml
    PS
    klar
    Yes
    250 vials/bag, 4 bags
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - kr777.00
    kr777.00
    1 * 1.000 Items
       kr777.00
  • RATI5515041
    Cell counter vial 1 without lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
    Cell counter vial 1 without lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
    25,00 ml
    PS
    klar
    No
    250 vials/bag, 4 bags
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - kr480.00
    kr480.00
    1 * 1.000 Items
       kr480.00
  • RATI5515051
    Cell counter vial 2 without lid, for cell counter systems with cylindrical containers, e.g. Al® and Linson®
    Cell counter vial 2 without lid, for cell counter systems with cylindrical containers, e.g. Al® and Linson®
    20,00 ml
    PS
    klar
    No
    1000 vials/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - kr958.00
    kr958.00
    1 * 1.000 Items
       kr958.00
Closures
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Lids for 25 ml cell counter vials, PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - kr266.00
    kr266.00
    1 * 1.000 Items
       kr266.00