Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample tubes
Sample tubes
Leverandør:   Simport Scientific
Sample tubes
Leverandør:  Simport Scientific
Certifikater
Sample tubes
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, translucent
  • Withstand temperatures from −196 to 121 °C
  • Withstand centrifugation
  • Autoclavable
  • Non sterile
For storing and transporting biological material. Tube with internal threads. Caps are supplied with or without a silicone washer, to ensure a positive leakproof seal at all temperatures. A 1 1/4 turn of the cap is sufficient to seal the vial.
Since both closures and tubes are manufactured of the same material, they have the same coefficient of expansion to guarantee an equally secure seal both at room or at low temperatures. Round bottom tubes only can be centrifuged up to 14000xg.
Ordering information: Order caps separately.
Product Family Options
Tubes without screw caps
Produktinformation
  • Kapacitet
    Størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 2 ml
    12,5×49 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.070,00 kr
  • 4 ml
    12,5×72 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.320,00 kr
    1.320,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.320,00 kr
  • 4 ml
    12,5×72 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.430,00 kr
    1.430,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.430,00 kr
  • 5 ml
    12,5×92 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.680,00 kr
    1.680,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.680,00 kr
  • 1,2 ml
    12,5×43 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 918,00 kr
    918,00 kr
    1 * 1.000 Items
       918,00 kr
Screw caps
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • rød
    Screw caps with silicone washer
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.640,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • hvid
    Screw caps with silicone washer
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.640,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • gul
    Screw caps with silicone washer
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.640,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • blå
    Screw caps with silicone washer
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.640,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • grøn
    Screw caps with silicone washer
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.640,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • ufarvet
    Screw caps with silicone washer
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.640,00 kr