Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryogenic tubes
Cryogenic tubes
Leverandør:   RATIOLAB
Cryogenic tubes
Leverandør:  RATIOLAB
Certifikater
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP tubes with integrated seal in lid and white writing area. Developed for storing and conserving the tissue culture and biological samples at extremely low temperatures. Suitable for use in freezers as well as in gaseous phase of liquid nitrogen to -190 °C.
  • White graduated
  • Equipped with base for using with one hand
  • Free of DNA, DNase, pyrogens and ATP
Produced in a class 7 cleanroom (class 10000) according to DIN ISO 13485:2004, ISO 14644 and 14698 (Federal Standard 209).
Certifications: Produced in a class 7 cleanroom (class 10000) according to DIN ISO 13485:2004, ISO 14644 and 14698 (Federal Standard 209).
Emballering: Packaged in PE bags containing 100 tubes in boxes.
Documents
Product Family Options
With male thread
Produktinformation
  • Kapacitet
    Grundlag
    Diameter×H
    Kasket inkluderet
    Tilgængelighed
    Price
  • 1,20 ml
    Selvstående
    12,3×41 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.080,00 kr
    2.080,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.080,00 kr
  • 2,00 ml
    Rundbundet
    12,3×46 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.080,00 kr
    2.080,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.080,00 kr
  • 2,00 ml
    Selvstående
    12,3×47 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.080,00 kr
    2.080,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.080,00 kr
  • 3,00 ml
    Selvstående
    12,3×71 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.310,00 kr
    2.310,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.310,00 kr
  • 4,00 ml
    Selvstående
    12,3×75 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.550,00 kr
    2.550,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.550,00 kr
  • 5,00 ml
    Selvstående
    12,3×90 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.900,00 kr
    2.900,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.900,00 kr
With female thread
Produktinformation
  • Kapacitet
    Grundlag
    Diameter×H
    Kasket inkluderet
    Tilgængelighed
    Price
  • 2,00 ml
    Freestanding
    12,3×48 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.310,00 kr
    2.310,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.310,00 kr
  • 4,00 ml
    Freestanding
    12,3×76 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.430,00 kr
    2.430,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.430,00 kr
  • 5,00 ml
    Freestanding
    12,3×91 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.120,00 kr
    3.120,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.120,00 kr