Orders LinkContactUsLinkComponent
Serological pipettes
Serological pipettes
Leverandør:   RATIOLAB
Serological pipettes
Leverandør:  RATIOLAB
Certifikater
Serological pipettes
Serological pipettes
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Disposable pipettes made from clear polystyrene (PS).
  • Free from RNase, DNase, DNA and pyrogens
  • Sterile, individually packed
  • From one mould – hence more accurate and stable and with minimal residual wetting
  • Permanent black embossed graduations
  • Colour coded cotton wool plug for convenient identification
  • Negative graduation for additional capacity
  • 5, 10 and 25 ml pipettes with scales for dispensed and the residual volumes
Product Family Options
Serological pipettes
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Steril
    Farvekode
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    0,1 ml
    +
    orange
    Individuelt
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 496,00 kr
    496,00 kr
    1 * 200 Items
       496,00 kr
  • 25 ml
    0,2 ml
    +
    rød
    Individuelt
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 1.270,00 kr
    1.270,00 kr
    1 * 200 Items
       1.270,00 kr
  • 50 ml
    0,5 ml
    +
    lilla
    Individuelt
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.500,00 kr
    1.500,00 kr
    1 * 100 Items
       1.500,00 kr
  • 2 ml
    0,02 ml
    +
    grøn
    Individually
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.380,00 kr
    1.380,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.380,00 kr