Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets, rectangular, with lid
Wire baskets, rectangular, with lid
Leverandør:   HUPFER METALLWERKE
Wire baskets, rectangular, with lid
Leverandør:  HUPFER METALLWERKE
Certifikater
Wire baskets, rectangular, with lid
Wire baskets, rectangular, with lid
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These fine mesh baskets, made of stainless steel, electropolished, are designed to keep small parts and accessories.
  • With lid
  • With base frame
  • Mesh size: 1,6×1,6 mm
Colour: Silver.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 80×40×30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,290.00
    kr1,290.00
    1 * 1 Items
       kr1,290.00
  • 80×80×40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,330.00
    kr1,330.00
    1 * 1 Items
       kr1,330.00
  • 210×150×42 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,550.00
    kr2,550.00
    1 * 1 Items
       kr2,550.00
  • 200×100×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,200.00
    kr2,200.00
    1 * 1 Items
       kr2,200.00
  • 220×140×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,150.00
    kr2,150.00
    1 * 1 Items
       kr2,150.00
  • 274×174×36 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,250.00
    kr2,250.00
    1 * 1 Items
       kr2,250.00
  • 310×210×40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,830.00
    kr2,830.00
    1 * 1 Items
       kr2,830.00