Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper, flangeprophætter
Propper, flangeprophætter
Supplier:   Simport Scientific
Propper, flangeprophætter
Supplier:  Simport Scientific
Certificates
Propper, flangeprophætter
Propper, flangeprophætter
11 Options Available Below
Product Details & Documents
PE Tryklåg og snaplåg med 2 positioner af proptypen er fremstillet af polyethylen til reagensglas med en udvendig diameter 12 eller 17 mm. Låg med to positioner kan anvendes på to måder: Den lukkede, men ikke forseglede position, hvor prøverne holdes aerobe til mikrobiologiske procedurer, og den helt forseglede position, hvor låget skubbes helt ned for at forsegle røret til anaerobe forhold eller opbevaring, transport og centrifugering.
Product Family Options
Product Information
  • Farve
    Ø bund
    Availability
    Price
  • blå
    12 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 463,00 kr
    463,00 kr
    1 * 1.000 Items
       463,00 kr
  • ufarvet
    12 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 463,00 kr
    463,00 kr
    1 * 1.000 Items
       463,00 kr
  • grøn
    12 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 463,00 kr
    463,00 kr
    1 * 1.000 Items
       463,00 kr
  • rød
    12 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 463,00 kr
    463,00 kr
    1 * 1.000 Items
       463,00 kr
  • gul
    12 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 463,00 kr
    463,00 kr
    1 * 1.000 Items
       463,00 kr
  • ufarvet
    16 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 633,00 kr
    633,00 kr
    1 * 1.000 Items
       633,00 kr
  • blå
    16 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 633,00 kr
    633,00 kr
    1 * 1.000 Items
       633,00 kr
  • grøn
    16 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 633,00 kr
    633,00 kr
    1 * 1.000 Items
       633,00 kr
  • rød
    16 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 633,00 kr
    633,00 kr
    1 * 1.000 Items
       633,00 kr
  • hvid
    16 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 633,00 kr
    633,00 kr
    1 * 1.000 Items
       633,00 kr
  • gul
    16 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 633,00 kr
    633,00 kr
    1 * 1.000 Items
       633,00 kr