Orders LinkContactUsLinkComponent
Pots, laboratory, without lid
Leverandør:   BOCHEM
Pots, laboratory, without lid
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Pots, laboratory, without lid
Pots, laboratory, without lid
16 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rounded corners for fast, easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
Multipurpose pots for a wide range of uses. This series is suitable for induction fields.
 : Lids to be ordered separately.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø indv.
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 2,5 l
    160 mm
    128 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 957,00 kr
    957,00 kr
    1 * 1 Items
       957,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOCH8360
  • 3,5 l
    200 mm
    144 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.060,00 kr
    1.060,00 kr
    1 * 1 Items
       1.060,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOCH8361
  • 5,0 l
    200 mm
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.160,00 kr
    1.160,00 kr
    1 * 1 Items
       1.160,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOCH8362
  • 6,5 l
    220 mm
    176 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.260,00 kr
    1.260,00 kr
    1 * 1 Items
       1.260,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOCH8363
  • 8,5 l
    240 mm
    192 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.360,00 kr
    1.360,00 kr
    1 * 1 Items
       1.360,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOCH8364
  • 10,5 l
    260 mm
    208 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.470,00 kr
    1.470,00 kr
    1 * 1 Items
       1.470,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOCH8365
  • 15,5 l
    300 mm
    222 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.670,00 kr
    1.670,00 kr
    1 * 1 Items
       1.670,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOCH8366
  • 21,0 l
    300 mm
    280 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.600,00 kr
    2.600,00 kr
    1 * 1 Items
       2.600,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOCH8367
Lids for laboratory pots
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø indv.
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • BOCH8370
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 2,5 l pots
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 2,5 l pots
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 303,00 kr
    303,00 kr
    1 * 1 Items
       303,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOCH8370
  • BOCH8371
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 3,5 l pots
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 3,5 l pots
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 323,00 kr
    323,00 kr
    1 * 1 Items
       323,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOCH8371
  • BOCH8372
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 5 l pots
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 5 l pots
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 323,00 kr
    323,00 kr
    1 * 1 Items
       323,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOCH8372
  • BOCH8373
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 6,5 l pots
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 6,5 l pots
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 353,00 kr
    353,00 kr
    1 * 1 Items
       353,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOCH8373
  • BOCH8374
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 8,5 l pots
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 8,5 l pots
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 353,00 kr
    353,00 kr
    1 * 1 Items
       353,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOCH8374
  • BOCH8375
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 10,5 l pots
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 10,5 l pots
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 403,00 kr
    403,00 kr
    1 * 1 Items
       403,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOCH8375
  • BOCH8376
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 15,5 pots
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 15,5 pots
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 454,00 kr
    454,00 kr
    1 * 1 Items
       454,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOCH8376
  • BOCH8377
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 21 l pots
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 21 l pots
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 504,00 kr
    504,00 kr
    1 * 1 Items
       504,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOCH8377