Orders LinkContactUsLinkComponent
Boxes with Snap-On Lid, Multipurpose
Leverandør:   BURKLE
Boxes with Snap-On Lid, Multipurpose
Leverandør:  BURKLE
Certifikater
Boxes with Snap-On Lid, Multipurpose
Boxes with Snap-On Lid, Multipurpose
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Box for storing, packing, taking samples, sampling and transport of pastes, granules, powders, soil samples and frozen goods (−40 °C up to briefly +95 °C).
PE, translucent.
  • Can be deep frozen
  • No crevices
  • Suitable for use with foodstuffs
Product Family Options
Round
Produktinformation
  • Kapacitet
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • BURK6210-0250
    90 mm højde, 78 mm ∅
    90 mm højde, 78 mm ∅
    250 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 42,30 kr
    42,30 kr
    1 * 1 Items
       42,30 kr
  • BURK6210-0500
    127 mm højde, 95 mm ∅
    127 mm højde, 95 mm ∅
    500 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 47,90 kr
    47,90 kr
    1 * 1 Items
       47,90 kr
  • BURK6210-1001
    110 mm højde, 136 mm ∅
    110 mm højde, 136 mm ∅
    1000 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 62,70 kr
    62,70 kr
    1 * 1 Items
       62,70 kr
  • 216-2984
    143 mm højde, 169 mm Ø
    143 mm højde, 169 mm Ø
    2000 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 98,50 kr
    98,50 kr
    1 * 1 Items
       98,50 kr
Square
Produktinformation
  • Kapacitet
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 500 ml
    103×103×64 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 33,40 kr
    33,40 kr
    1 * 1 Items
       33,40 kr
  • 1000 ml
    103×103×127 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 51,60 kr
    51,60 kr
    1 * 1 Items
       51,60 kr
  • 1000 ml
    103×207×64 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 63,30 kr
    63,30 kr
    1 * 1 Items
       63,30 kr
  • 1500 ml
    103×207×94 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 85,10 kr
    85,10 kr
    1 * 1 Items
       85,10 kr
  • 2000 ml
    208×208×64 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 116,00 kr
    116,00 kr
    1 * 1 Items
       116,00 kr
  • 2300 ml
    103×255×94 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 103,00 kr
    103,00 kr
    1 * 1 Items
       103,00 kr
  • 3500 ml
    208×208×94 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 127,00 kr
    127,00 kr
    1 * 1 Items
       127,00 kr