Orders LinkContactUsLinkComponent
Transport trolleys
Transport trolleys
Leverandør:   BOCHEM
Transport trolleys
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Transport trolleys
Transport trolleys
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These transport trolleys are made of stainless steel with two lockable steering wheels. These trolleys are available with two or three plates.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    B×D×H
    Hylder
    Tilgængelighed
    Price
  • BOCH11410
    Laboratorievogn 1, med to betjeningsgreb, plade i størrelsen 800 × 500 mm
    Laboratorievogn 1, med to betjeningsgreb, plade i størrelsen 800 × 500 mm
    40 kg per shelf; 80 kg tota l
    900×600×940 mm
    2
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.490,00 kr
    5.490,00 kr
    1 * 1 Items
       5.490,00 kr
  • BOCH11411
    Laboratorievogn 1, med to betjeningsgreb, plade i størrelsen 800 × 500 mm
    Laboratorievogn 1, med to betjeningsgreb, plade i størrelsen 800 × 500 mm
    40 kg per shelf; 120 kg tota l
    900×600×940 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.450,00 kr
    6.450,00 kr
    1 * 1 Items
       6.450,00 kr
  • BOCH11430
    Laboratory cart 3, demountable, with two steering wheels with lock, plate dimension 800×500 mm
    Laboratory cart 3, demountable, with two steering wheels with lock, plate dimension 800×500 mm
    25 kg per shelf; 50 kg tota l
    900×600×940 mm
    2
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.480,00 kr
    2.480,00 kr
    1 * 1 Items
       2.480,00 kr
  • BOCH11431
    Laboratorievogn 3, kan demonteres, med to betjeningsgreb, plade i størrelsen 800 × 500 mm
    Laboratorievogn 3, kan demonteres, med to betjeningsgreb, plade i størrelsen 800 × 500 mm
    25 kg per shelf; 75 kg tota l
    900×600×940 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.670,00 kr
    2.670,00 kr
    1 * 1 Items
       2.670,00 kr