Orders LinkContactUsLinkComponent
Svampe, VertiKlean®
Svampe, VertiKlean®
Leverandør:   CONTEC
Svampe, VertiKlean®
Leverandør:  CONTEC
Certifikater
Svampe, VertiKlean®
Svampe, VertiKlean®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
VertiKlean Sponge er en engangssvamp til laboratoriebrug. Den består af Polynit-aftørringsmateriale, som er lamineret på en ren estersvamp. Svampen er laserskåret for at forsegle kanterne fuldstændigt. Den er designet til generel rengøring og aftørring, men den er også ideel til brug i laboratorier.
  • Polyesterskum med høj absorberingsevne og slidstyrke fra Polynit-stof
  • Kan autoklaveres
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    L×B
    Tykkelse
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 115-0179
    Usterile
    Usterile
    lysegul
    215×108 mm
    15,7 mm
    8 servietter/pose
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 24 Items
    1 * 24 Items - 1.470,00 kr
    1.470,00 kr
    1 * 24 Items
       1.470,00 kr
  • lysegul
    130×130 mm
    15 mm
    1 sponge/bag, 120 bags/case
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 120 Items
    1 * 120 Items - 16.050,00 kr
    16.050,00 kr
    1 * 120 Items
       16.050,00 kr