Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, with M10 thread
Leverandør:   BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Retort rods, with M10 thread
Retort rods, with M10 thread
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Galvanised steel.
  • Rods for stand bases
  • M10 thread
Product Family Options
Produktinformation
  • Ø
    Længde
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 12 mm
    600 mm
    M10
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 149,00 kr
    149,00 kr
    1 * 1 Items
       149,00 kr
  • 12 mm
    1000 mm
    M10
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 189,00 kr
    189,00 kr
    1 * 1 Items
       189,00 kr
  • 12 mm
    1250 mm
    M10
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 213,00 kr
    213,00 kr
    1 * 1 Items
       213,00 kr
  • 12 mm
    1500 mm
    M10
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 242,00 kr
    242,00 kr
    1 * 1 Items
       242,00 kr
  • 12 mm
    500 mm
    M10
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 139,00 kr
    139,00 kr
    1 * 1 Items
       139,00 kr
  • 12 mm
    750 mm
    M10
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 166,00 kr
    166,00 kr
    1 * 1 Items
       166,00 kr