Orders LinkContactUsLinkComponent
Fod til stave
Fod til stave
80 mm diameter, 12 mm Ø stave
Katalog # BOCH5060
Leverandør:   BOCHEM
Fod til stave
Katalog # BOCH5060
Leverandør:  BOCHEM
Fod til stave
Fod til stave
80 mm diameter, 12 mm Ø stave
Price
242,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Tempered cast iron, green varnished.
Specifikationer
  • Til:
    12 mm Ø stave
  • Beskrivelse:
    80 mm diameter