Orders LinkContactUsLinkComponent
Flow meters
Flow meters
Leverandør:   BURKLE
Flow meters
Leverandør:  BURKLE
Certifikater
Flow meters
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These flow meters are compact and fully electronic for electric drum and container pumps, also used for low viscosity media.
  • Measurement by the turbine wheel principle
  • Can be calibrated depending on the medium
  • Different versions for many different applications
  • Automatic switch on when flow is recognized
  • Four resettable part ranges and one fixed total range
Product Family Options
Produktinformation
  • Flowhastighed
    Nøjagtighed
    Materiale
    Tryk
    Tilgængelighed
    Price
  • BURK5700-0111
    Flow meter for fuel oil, diesel, hydrochloric acid, sodium hydroxide with connector thread G 3/4"
    Flow meter for fuel oil, diesel, hydrochloric acid, sodium hydroxide with connector thread G 3/4"
    5 - 90 l/min
    ±1 %
    PP, Hastelloy C4, FKM
    max.4 bar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.960,00 kr
    9.960,00 kr
    1 * 1 Items
       9.960,00 kr
  • BURK5700-0121
    Flowmåler til brændselsolie, diesel, saltsyre, natriumhydroxid osv. med konnektorgevind G 1 1/4"
    Flowmåler til brændselsolie, diesel, saltsyre, natriumhydroxid osv. med konnektorgevind G 1 1/4"
    5 - 90 l/min
    ±1 %
    PP, Hastelloy C4, FKM
    max.4 bar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.200,00 kr
    8.200,00 kr
    1 * 1 Items
       8.200,00 kr
  • BURK5700-0141
    Flowmåler til meget aggressive væsker, med konnektorgevind G 1 1/4"
    Flowmåler til meget aggressive væsker, med konnektorgevind G 1 1/4"
    5 - 90 l/min
    ±1 %
    PVDF, Hastelloy C4, FKM
    max.4 bar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.930,00 kr
    10.930,00 kr
    1 * 1 Items
       10.930,00 kr