Orders LinkContactUsLinkComponent
Pincetter, præcision
Leverandør:   BOCHEM
Pincetter, præcision
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Pincetter, præcision
Pincetter, præcision
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These non serrated precision forceps are available in pure stainless steel or with PTFE coating.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • BOCH1600
    Præcisionspincetter, glatte spidser, rustfrit stål
    Præcisionspincetter, glatte spidser, rustfrit stål
    Lige, ekstra skarp
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 75,40 kr
    75,40 kr
    1 * 1 Items
       75,40 kr
  • 232-0006
    Præcisionspincetter, glatte spidser, rustfrit stål
    Præcisionspincetter, glatte spidser, rustfrit stål
    Lige, ekstra skarp
    130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 76,30 kr
    76,30 kr
    1 * 1 Items
       76,30 kr
  • BOCH1860
    Præcisionspincetter, glatte spidser, PTFE-belægning
    Præcisionspincetter, glatte spidser, PTFE-belægning
    Lige, ekstra skarp
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 302,00 kr
    302,00 kr
    1 * 1 Items
       302,00 kr
  • BOCH1861
    Præcisionspincetter, glatte spidser, PTFE-belægning
    Præcisionspincetter, glatte spidser, PTFE-belægning
    Lige, ekstra skarp
    130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 302,00 kr
    302,00 kr
    1 * 1 Items
       302,00 kr