Orders LinkContactUsLinkComponent
Removable needles
Removable needles
New Product
Leverandør:   HAMILTON BONADUZ
Removable needles
Leverandør:  HAMILTON BONADUZ
New Product
Certifikater
Removable needles
Removable needles
83 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The benefit of a replaceable needle for the occasional bend or clog and the minimal dead volume of a cemented needle. The unique removable needle design installs the needle precisely at the zero line. The result is a zero dead volume connection that simplifies priming.
Custom lengths and point styles are available. You can order your custom made needle according to your specification.
* Large hub
** Kel-F hub
Product Family Options
RN fused silica needles for 5 - 10 µl syringes
Produktinformation
  • Måler
    Længde
    Udv.Ø
    Ø indv.
    Spidstype
    Tilgængelighed
    Price
  • FS 0,17
    100 mm
    0,17 mm
    0,08 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 913,00 kr
    913,00 kr
    1 * 3 Items
       913,00 kr
  • FS 0,23
    100 mm
    0,23 mm
    0,08 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 3 Items
       1.080,00 kr
RN PEEK needles for 250 µl - 10 ml syringes
Produktinformation
  • Måler
    Længde
    Udv.Ø
    Ø indv.
    Spidstype
    Tilgængelighed
    Price
  • 34 *
    51 mm
    1,52 mm
    0,76 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 2.060,00 kr
    2.060,00 kr
    1 * 6 Items
       2.060,00 kr
  • 34 **
    51 mm
    1,52 mm
    0,76 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 2.320,00 kr
    2.320,00 kr
    1 * 6 Items
       2.320,00 kr
RN needles for 2,5 - 100 µl syringes
Produktinformation
  • Måler
    Længde
    Udv.Ø
    Ø indv.
    Spidstype
    Tilgængelighed
    Price
  • 26s
    51 mm
    0,47 mm
    0,13 mm
    2
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 515,00 kr
    515,00 kr
    1 * 6 Items
       515,00 kr
  • 26
    51 mm
    0,46 mm
    0,26 mm
    2
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 515,00 kr
    515,00 kr
    1 * 6 Items
       515,00 kr
  • 22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    2
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 532,00 kr
    532,00 kr
    1 * 6 Items
       532,00 kr
  • 22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    2
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 772,00 kr
    772,00 kr
    1 * 6 Items
       772,00 kr
  • 22
    51 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    2
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 523,00 kr
    523,00 kr
    1 * 6 Items
       523,00 kr
  • 33
    38,1 mm
    0,21 mm
    0,11 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 6 Items
       1.640,00 kr
  • 32
    51 mm
    0,24 mm
    0,11 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.600,00 kr
    1.600,00 kr
    1 * 6 Items
       1.600,00 kr
  • 31
    51 mm
    0,31 mm
    0,13 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.620,00 kr
    1.620,00 kr
    1 * 6 Items
       1.620,00 kr
  • 30
    51 mm
    0,31 mm
    0,16 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.600,00 kr
    1.600,00 kr
    1 * 6 Items
       1.600,00 kr
  • 28
    51 mm
    0,36 mm
    0,18 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.600,00 kr
    1.600,00 kr
    1 * 6 Items
       1.600,00 kr
  • 27
    51 mm
    0,41 mm
    0,21 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 2.300,00 kr
    2.300,00 kr
    1 * 6 Items
       2.300,00 kr
  • 26s
    51 mm
    0,47 mm
    0,13 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 631,00 kr
    631,00 kr
    1 * 6 Items
       631,00 kr
  • 26
    51 mm
    0,46 mm
    0,26 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 631,00 kr
    631,00 kr
    1 * 6 Items
       631,00 kr
  • 22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 725,00 kr
    725,00 kr
    1 * 6 Items
       725,00 kr
  • 22s
    19 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 656,00 kr
    656,00 kr
    1 * 6 Items
       656,00 kr
  • 22
    51 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 631,00 kr
    631,00 kr
    1 * 6 Items
       631,00 kr
  • 26s
    51 mm
    0,47 mm
    0,13 mm
    5
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 6 Items
       1.890,00 kr
  • 26
    51 mm
    0,46 mm
    0,26 mm
    5
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 6 Items
       1.890,00 kr
  • 22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    5
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 6 Items
       1.890,00 kr
  • 22
    51 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    5
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 6 Items
       1.890,00 kr
Custom made needles for 2,5 - 100 µl syringes
Produktinformation
  • Måler
    Længde
    Udv.Ø
    Ø indv.
    Spidstype
    Tilgængelighed
    Price
  • 34
    9,5 mm
    0,16 mm
    0,05 mm
    4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 2.980,00 kr
    2.980,00 kr
    1 * 6 Items
       2.980,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • 34
    0,16 mm
    0,06 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 2.840,00 kr
    2.840,00 kr
    1 * 6 Items
       2.840,00 kr
  • 33
    0,21 mm
    0,11 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.180,00 kr
    3.180,00 kr
    1 * 6 Items
       3.180,00 kr
  • 32
    0,24 mm
    0,11 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.110,00 kr
    3.110,00 kr
    1 * 6 Items
       3.110,00 kr
  • 31
    0,31 mm
    0,13 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.170,00 kr
    3.170,00 kr
    1 * 6 Items
       3.170,00 kr
  • 30
    0,31 mm
    0,16 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.110,00 kr
    3.110,00 kr
    1 * 6 Items
       3.110,00 kr
  • 29
    0,33 mm
    0,18 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.110,00 kr
    3.110,00 kr
    1 * 6 Items
       3.110,00 kr
  • 28
    0,36 mm
    0,18 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.110,00 kr
    3.110,00 kr
    1 * 6 Items
       3.110,00 kr
  • 27
    0,41 mm
    0,21 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.720,00 kr
    3.720,00 kr
    1 * 6 Items
       3.720,00 kr
  • 26
    0,46 mm
    0,26 mm
    5 or AS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.470,00 kr
    3.470,00 kr
    1 * 6 Items
       3.470,00 kr
  • 26
    0,46 mm
    0,26 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 6 Items
       1.560,00 kr
  • 26s
    0,47 mm
    0,13 mm
    5 or AS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.390,00 kr
    3.390,00 kr
    1 * 6 Items
       3.390,00 kr
  • 26s
    0,47 mm
    0,13 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 6 Items
       1.560,00 kr
  • 25
    0,51 mm
    0,26 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 6 Items
       1.560,00 kr
  • 25s
    0,52 mm
    0,15 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.590,00 kr
    1.590,00 kr
    1 * 6 Items
       1.590,00 kr
  • 24
    0,57 mm
    0,31 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 1 Items
       1.560,00 kr
  • 23
    0,64 mm
    0,34 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.690,00 kr
    1.690,00 kr
    1 * 6 Items
       1.690,00 kr
  • 23s
    0,64 mm
    0,12 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.590,00 kr
    1.590,00 kr
    1 * 6 Items
       1.590,00 kr
  • 22s
    0,72 mm
    0,15 mm
    5 or AS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.340,00 kr
    3.340,00 kr
    1 * 6 Items
       3.340,00 kr
  • 22s
    0,72 mm
    0,15 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 6 Items
       1.560,00 kr
  • 22
    0,72 mm
    0,41 mm
    5 or AS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.340,00 kr
    3.340,00 kr
    1 * 6 Items
       3.340,00 kr
  • 22
    0,72 mm
    0,41 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 6 Items
       1.560,00 kr
  • 21
    0,82 mm
    0,51 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 6 Items
       1.560,00 kr
  • 21
    0,82 mm
    0,51 mm
    5 or AS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.390,00 kr
    3.390,00 kr
    1 * 6 Items
       3.390,00 kr
  • 20
    0,91 mm
    0,60 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.590,00 kr
    1.590,00 kr
    1 * 6 Items
       1.590,00 kr
  • 19
    1,07 mm
    0,69 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.690,00 kr
    1.690,00 kr
    1 * 6 Items
       1.690,00 kr
  • 18
    1,27 mm
    0,84 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 6 Items
       1.560,00 kr
Custom made needles for 250 µl - 10 ml syringes
Produktinformation
  • Måler
    Længde
    Udv.Ø
    Ø indv.
    Spidstype
    Tilgængelighed
    Price
  • 22s
    0,72 mm
    0,15 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 6 Items
       1.560,00 kr
  • 26
    0,46 mm
    0,26 mm
    5 or AS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.390,00 kr
    3.390,00 kr
    1 * 6 Items
       3.390,00 kr
  • 26
    0,46 mm
    0,26 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.610,00 kr
    1.610,00 kr
    1 * 6 Items
       1.610,00 kr
  • 26s
    0,47 mm
    0,13 mm
    5 or AS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.390,00 kr
    3.390,00 kr
    1 * 6 Items
       3.390,00 kr
  • 26s
    0,47 mm
    0,13 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 6 Items
       1.560,00 kr
  • 25
    0,51 mm
    0,26 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 6 Items
       1.560,00 kr
  • 25s
    0,52 mm
    0,15 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.580,00 kr
    1.580,00 kr
    1 * 6 Items
       1.580,00 kr
  • 24
    0,57 mm
    0,31 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 6 Items
       1.560,00 kr
  • 23
    0,64 mm
    0,34 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 6 Items
       1.560,00 kr
  • 23s
    0,64 mm
    0,12 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 6 Items
       1.560,00 kr
  • 22
    0,72 mm
    0,41 mm
    5 or AS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.390,00 kr
    3.390,00 kr
    1 * 6 Items
       3.390,00 kr
  • 22s
    0,72 mm
    0,15 mm
    5 or AS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3.390,00 kr
    3.390,00 kr
    1 * 6 Items
       3.390,00 kr
  • 22
    0,72 mm
    0,41 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 6 Items
       1.560,00 kr
  • 21
    0,82 mm
    0,51 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 6 Items
       1.560,00 kr
  • 20
    0,91 mm
    0,60 mm
    2, 3 or 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 6 Items
       1.560,00 kr
RN needles for 250 µl - 10 ml syringes
Produktinformation
  • Måler
    Længde
    Udv.Ø
    Ø indv.
    Spidstype
    Tilgængelighed
    Price
  • 26s
    51 mm
    0,47 mm
    0,13 mm
    2
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 639,00 kr
    639,00 kr
    1 * 6 Items
       639,00 kr
  • 26
    51 mm
    0,46 mm
    0,26 mm
    2
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 639,00 kr
    639,00 kr
    1 * 6 Items
       639,00 kr
  • 22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    2
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 639,00 kr
    639,00 kr
    1 * 6 Items
       639,00 kr
  • 22
    51 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    2
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 639,00 kr
    639,00 kr
    1 * 6 Items
       639,00 kr
  • 26s
    51 mm
    0,47 mm
    0,13 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 639,00 kr
    639,00 kr
    1 * 6 Items
       639,00 kr
  • 26
    51 mm
    0,46 mm
    0,26 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 631,00 kr
    631,00 kr
    1 * 6 Items
       631,00 kr
  • 22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 507,00 kr
    507,00 kr
    1 * 6 Items
       507,00 kr
  • 22
    51 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 578,00 kr
    578,00 kr
    1 * 6 Items
       578,00 kr
  • 22
    19 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 581,00 kr
    581,00 kr
    1 * 6 Items
       581,00 kr
  • 26s
    51 mm
    0,47 mm
    0,13 mm
    5
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 6 Items
       1.890,00 kr
  • 26
    51 mm
    0,46 mm
    0,26 mm
    5
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 6 Items
       1.890,00 kr
  • 22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    5
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 6 Items
       1.890,00 kr
  • 22
    51 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    5
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.860,00 kr
    1.860,00 kr
    1 * 6 Items
       1.860,00 kr
Small hub RN CTC needles
Produktinformation
  • Måler
    Længde
    Udv.Ø
    Ø indv.
    Spidstype
    Tilgængelighed
    Price
  • 22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 299,00 kr
    299,00 kr
    1 * 3 Items
       299,00 kr
  • 22
    51 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 341,00 kr
    341,00 kr
    1 * 3 Items
       341,00 kr
  • 23s
    43 mm
    0,64 mm
    0,12 mm
    AS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 913,00 kr
    913,00 kr
    1 * 6 Items
       913,00 kr
  • 26s
    43 mm
    0,47 mm
    0,13 mm
    AS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 913,00 kr
    913,00 kr
    1 * 6 Items
       913,00 kr