Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryogenic vials, Cryovial®
Cryogenic vials, Cryovial®
Cryogenic vials, Cryovial®
Leverandør:  Simport Scientific
Certifikater
Cryogenic vials, Cryovial®
Cryogenic vials, Cryovial®
23 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP vial and closure. Designed for the storage of biological material, human or animal cells, at temperatures as low as −196 °C (but should be used only in the gas phase of liquid nitrogen).
  • Certified RNase-, DNase-, pyrogen- and DNA-free
  • With graduations and marking area
Round bottom vials can be centrifuged up to 17000×g
Round bottom vials can be centrifuged up to 17 000 ×g
Product Family Options
With internal thread and silicone O-ring
Produktinformation
  • Kapacitet
    Grundlag
    Diameter×H
    Kasket inkluderet
    Tilgængelighed
    Price
  • 1,20 ml
    Freestanding
    12,5×41 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5.520,00 kr
    5.520,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5.520,00 kr
With internal thread and silicone washer seal
Produktinformation
  • Kapacitet
    Grundlag
    Diameter×H
    Kasket inkluderet
    Tilgængelighed
    Price
  • 1,20 ml
    Freestanding
    12,5×41 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5.140,00 kr
    5.140,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5.140,00 kr
  • 2,00 ml
    Freestanding
    12,5×49 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5.170,00 kr
    5.170,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5.170,00 kr
  • 2,00 ml
    Round bottom
    12,5×48 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.170,00 kr
    4.170,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.170,00 kr
  • 4,00 ml
    Round bottom
    12,5×70 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5.630,00 kr
    5.630,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5.630,00 kr
  • 4,00 ml
    Freestanding
    12,5×72 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 6.070,00 kr
    6.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       6.070,00 kr
  • 5,00 ml
    Round bottom
    12,5×90 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 6.490,00 kr
    6.490,00 kr
    1 * 1.000 Items
       6.490,00 kr
With external thread and silicone washer seal
Produktinformation
  • Kapacitet
    Grundlag
    Diameter×H
    Kasket inkluderet
    Tilgængelighed
    Price
  • 10,00 ml
    Freestanding
    17×84 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items
  • 1,20 ml
    Freestanding
    12,5×42 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5.050,00 kr
    5.050,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5.050,00 kr
  • 2,00 ml
    Round bottom
    12,5×47 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5.060,00 kr
    5.060,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5.060,00 kr
  • 2,00 ml
    Freestanding
    12,5×49 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5.030,00 kr
    5.030,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5.030,00 kr
  • 3,00 ml
    Freestanding
    12,5×71 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5.470,00 kr
    5.470,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5.470,00 kr
  • 4,00 ml
    Freestanding
    12,5×77 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5.830,00 kr
    5.830,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5.830,00 kr
  • 5,00 ml
    Freestanding
    12,5×91 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 6.160,00 kr
    6.160,00 kr
    1 * 1.000 Items
       6.160,00 kr
  • 10,00 ml
    Freestanding
    17×84 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3.500,00 kr
    3.500,00 kr
    1 * 500 Items
       3.500,00 kr
With external thread, lip and silicone washer seal
Produktinformation
  • Kapacitet
    Grundlag
    Diameter×H
    Kasket inkluderet
    Tilgængelighed
    Price
  • 2,00 ml
    Freestanding
    12,5×49 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5.900,00 kr
    5.900,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5.900,00 kr
  • 3,00 ml
    Freestanding
    12,5×71 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 6.190,00 kr
    6.190,00 kr
    1 * 1.000 Items
       6.190,00 kr
With external thread and lip seal
Produktinformation
  • Kapacitet
    Grundlag
    Diameter×H
    Kasket inkluderet
    Tilgængelighed
    Price
  • 1,20 ml
    Freestanding
    12,5×42 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.310,00 kr
    4.310,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.310,00 kr
  • 2,00 ml
    Round bottom
    12,5×47 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.310,00 kr
    4.310,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.310,00 kr
  • 2,00 ml
    Freestanding
    12,5×49 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.310,00 kr
    4.310,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.310,00 kr
  • 3,00 ml
    Freestanding
    12,5×71 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.580,00 kr
    4.580,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.580,00 kr
  • 4,00 ml
    Freestanding
    12,5×77 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.900,00 kr
    4.900,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.900,00 kr
  • 5,00 ml
    Freestanding
    12,5×91 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5.290,00 kr
    5.290,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5.290,00 kr
CapInsert™ cap inserts for Cryovial® tubes
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 249,00 kr
    249,00 kr
    1 * 500 Items
       249,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 249,00 kr
    249,00 kr
    1 * 500 Items
       249,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 249,00 kr
    249,00 kr
    1 * 500 Items
       249,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • gulbrunt
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 249,00 kr
    249,00 kr
    1 * 500 Items
       249,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 249,00 kr
    249,00 kr
    1 * 500 Items
       249,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • lilla
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 249,00 kr
    249,00 kr
    1 * 500 Items
       249,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Violet
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 249,00 kr
    249,00 kr
    1 * 500 Items
       249,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 249,00 kr
    249,00 kr
    1 * 500 Items
       249,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • lyserød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 249,00 kr
    249,00 kr
    1 * 500 Items
       249,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Assorterede
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 249,00 kr
    249,00 kr
    1 * 500 Items
       249,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 249,00 kr
    249,00 kr
    1 * 500 Items
       249,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • orange
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 249,00 kr
    249,00 kr
    1 * 500 Items
       249,00 kr