Orders LinkContactUsLinkComponent
Etiketter, seal-it
Etiketter, seal-it
Seal-It-etiket, sikkerhedsforsegling til retentionsprøver og manipulationssikrede emballager, hvid/rød, 178×30 mm
Katalog # 331-0058
Leverandør:   BURKLE
Etiketter, seal-it
Katalog # 331-0058
Leverandør:  BURKLE
Etiketter, seal-it
Etiketter, seal-it
Seal-It-etiket, sikkerhedsforsegling til retentionsprøver og manipulationssikrede emballager, hvid/rød, 178×30 mm
Price
1.640,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 ROL
Product Details & Documents
Retentionsprøver beholdes for at kunne have en prøve til sammenligning på et senere tidspunkt. Det utvetydige bevis på, at retentionsprøven er identisk med den originale prøve, kan kun fås med tydeligt mærkede og forseglede beholdere. Forsegling er dog ofte ikke muligt, medmindre der er øjenringe. seal-it har løsningen! seal-it selvklæbende
etiketter klæber til alle almindelige beholdere. Takket være den utrolige klæbestyrke kan den ikke fjernes. Hvis åbningen i en beholder er lukket med seal-it, kan beholderen ikke åbnes uden at seal-it-etiketten ødelægges. seal-it har i tilgift flere perforeringer, så det er nemt at rive af. seal-it kan anvendes til sikker forsegling af flasker, prøveposer, sække, præparatposer, kuverter osv.
  • Tydelig identifikation via fortløbende numre
  • Integreret kontroletiket med det samme tal til tilhørende dokumenter
  • Perforering for afrivning af de enkelte etiketter
  • Kan skrives på med alle almindelige skriveredskaber
  • Aluminiumsfolien tilpasser seal-it til beholderformer
Specifikationer
  • Farve:
    hvid/rød
  • Beskrivelse:
    Seal-It-etiket, sikkerhedsforsegling til retentionsprøver og manipulationssikrede emballager
  • Dimensioner:
    178×30 mm