Orders LinkContactUsLinkComponent
Screwthread tubes, attachable, DURAN®
Screwthread tubes, attachable, DURAN®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Screwthread tubes, attachable, DURAN®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Screwthread tubes, attachable, DURAN®
Screwthread tubes, attachable, DURAN®
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread GL. It is used by glassblowers in the construction of laboratory glassware.
Caution: These tubes are open at the bottom.
Product Family Options
Produktinformation
  • Gevind
    Rør udv. Ø
    Vægtykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • GL 14
    12 mm
    1,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.630,00 kr
    1.630,00 kr
    1 * 100 Items
       1.630,00 kr
  • GL 18
    16 mm
    1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 949,00 kr
    949,00 kr
    1 * 50 Items
       949,00 kr
  • GL 25
    22 mm
    1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.730,00 kr
    1.730,00 kr
    1 * 50 Items
       1.730,00 kr
  • GL 32
    28 mm
    2,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.680,00 kr
    2.680,00 kr
    1 * 50 Items
       2.680,00 kr
  • GL 45
    40 mm
    2,3 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.510,00 kr
    1.510,00 kr
    1 * 10 Items
       1.510,00 kr