Orders LinkContactUsLinkComponent
Klemmer, mikro
Klemmer, mikro
0 - 20 mm, 150 mm
Katalog # BOCH5475
Leverandør:   BOCHEM
Klemmer, mikro
Katalog # BOCH5475
Leverandør:  BOCHEM
Klemmer, mikro
Klemmer, mikro
0 - 20 mm, 150 mm
Price
232,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Micro clamps made of zinc plated steel.
  • Fingers of the clamps are coated with silicone to protect clamped items
Specifikationer
  • Spændvidde:
    0 - 20 mm
  • Længde:
    150 mm