Orders LinkContactUsLinkComponent
Clamps, universal
Clamps, universal
Leverandør:   BOCHEM
Clamps, universal
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Clamps, universal
Clamps, universal
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These clamps made of stainless steel 18/10 feature cork lined fingers.
Certifications: DIN 12894
Product Family Options
Produktinformation
  • Spændvidde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • BOCH5425
    Clamps, without cork lined jaws
    Clamps, without cork lined jaws
    0 - 80 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.230,00 kr
    1.230,00 kr
    1 * 1 Items
       1.230,00 kr
  • BOCH5425-OK
    Clamps, without cork lined jaws
    Clamps, without cork lined jaws
    0 - 80 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.820,00 kr
    1.820,00 kr
    1 * 1 Items
       1.820,00 kr