Orders LinkContactUsLinkComponent
Clamps, micro
Clamps, micro
Hærdet støbejern, 15 mm, 150 mm
Katalog # BOCH5460
Leverandør:   BOCHEM
Clamps, micro
Katalog # BOCH5460
Leverandør:  BOCHEM
Clamps, micro
Clamps, micro
Hærdet støbejern, 15 mm, 150 mm
Price
146,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Micro clamps made of tempered cast iron, green varnished.
  • Fingers are covered with a layer of cork to protect clamped items
Specifikationer
  • Spændvidde:
    15 mm
  • Længde:
    150 mm
  • Materiale:
    Hærdet støbejern