Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Leverandør:   KARTELL
Beakers, low form
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Beakers, low form
Beakers, low form
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PTFE, with spout.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to +250 °C
  • Flat bottom for good heat transfer, for example when used on regulated hotplates
Thick walled, with reinforced lip and exceptionally smooth inner walls to prevent contamination. Non stick. Low gas permeability.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    55,36 mm
    42,23 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 289,00 kr
    289,00 kr
    1 * 1 Items
       289,00 kr
  • 100 ml
    68,67 mm
    53,85 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 361,00 kr
    361,00 kr
    1 * 1 Items
       361,00 kr
  • 250 ml
    92,69 mm
    66,58 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 580,00 kr
    580,00 kr
    1 * 1 Items
       580,00 kr
  • 500 ml
    122,39 mm
    80,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 918,00 kr
    918,00 kr
    1 * 1 Items
       918,00 kr
  • 1000 ml
    157 mm
    102,67 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.090,00 kr
    2.090,00 kr
    1 * 1 Items
       2.090,00 kr