Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
Leverandør:   BURKLE
Scoops
Leverandør:  BURKLE
Certifikater
Scoops
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Sterilisable scoops made of stainless steel AISI 304 (1.4301).
  • Robust
  • Autoclavable up to 121 °C for max. 20 min.
  • Suitable for food contact
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 120 ml
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 322,00 kr
    322,00 kr
    1 * 1 Items
       322,00 kr
  • 450 ml
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 362,00 kr
    362,00 kr
    1 * 1 Items
       362,00 kr
  • 1000 ml
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 431,00 kr
    431,00 kr
    1 * 1 Items
       431,00 kr
  • 1500 ml
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 493,00 kr
    493,00 kr
    1 * 1 Items
       493,00 kr
  • 2500 ml
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 648,00 kr
    648,00 kr
    1 * 1 Items
       648,00 kr