Mini-neddypningscylinder
Mini nedsænkningscylinder, Rustfrit stål V2A (1,4301), 50 ml, 180 mm, 32 mm
Katalog # 300-0665
Leverandør: BURKLE
Gå til:
Product Details & Documents
Mini immersion cylinder for sampling liquids in narrow places where access is difficult.
- Toppen kan skrues af for nem rengøring.
- Testet til brug i eksplosionsbeskyttelseszone 0
- Eksplosionskategorier IIA og IIB
Can also be used in curved dipping tubes and barrels with narrow openings.
Bestillingsoplysninger: Bestil det relevante nedsækningskabel samtidigt.
Specifikationer
- Ø:32 mm
- Kapacitet:50 ml
- Beskrivelse:Mini nedsænkningscylinder
- Længde:180 mm
- Materiale:Rustfrit stål V2A (1,4301)