Orders LinkContactUsLinkComponent
Prøvetagere, Valve Lance
Prøvetagere, Valve Lance
Leverandør:   BURKLE
Prøvetagere, Valve Lance
Leverandør:  BURKLE
Certifikater
Prøvetagere, Valve Lance
Prøvetagere, Valve Lance
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Samplers for viscous, paste-like and semi-liquid substances.
  • Optimised opening mechanism (can be completely disassembled)
  • Easy to use and to clean
  • Different layers remain intact particularly with paste-like substances
Designed for use in pharmaceutical applications.
Certifications: DIN 51750.3 and 53242.3
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Længde
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0076
    Ventil lanse
    Ventil lanse
    Stainless steel V4A
    550 mm
    32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 18.440,00 kr
    18.440,00 kr
    1 * 1 Items
       18.440,00 kr
  • 300-0077
    Ventil lanse
    Ventil lanse
    Stainless steel V4A
    800 mm
    32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 23.040,00 kr
    23.040,00 kr
    1 * 1 Items
       23.040,00 kr