Snap caps, Corning® Gosselin™
85 mm, ufarvet, LDPE
Katalog # GOSSC400-08
Leverandør: Corning
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Cap størrelse:85 mm
- Farve:ufarvet
- Materiale:LDPE
- Seq:2
- Cat. No.:GOSSC400-08
- Miljøcertificering:RECs, ISO 14001 - Borre
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning